Läs mer
2,2,6,6-Tetrametylpiperidin, 98 %
Produktkod. 10561591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10561591 10 g Glasflaska 10g
10436800 25 g Glasflaska 25g
11926301 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10561591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151950100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-66-1
Molekylformel C9H19N
Molekylvikt (g/mol) 141.26
InChI-nyckel RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
PubChem CID 13035
IUPAC-namn 2,2,6,6-tetrametylpiperidin
LEDER CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 152,0 °C
Flampunkt 24 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4430 till 1,4460
Kvantitet 10 g
Beilstein 20,129
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: löslig i toluen, dimetylformamid
Formel vikt 141.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.