Läs mer
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, 98+%
Produktkod. 11452988
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452988 25 g 25g
11442988 5 g 5g
11462988 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18712.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141.258 g/mol
2,2,6,6-tetrametylpiperidin är en hindrad bas som används för att framställa metallamidbaser och selektiv generering av silylketenacetaler. Det används vid framställning av hibarimicinon, (Z)-silylketenacetal och 4-substituerad kinazolin. Det fungerar som en prekursor till litiumtetrametylpiperidid och (2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-yl)oxylradikal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2,6,6-Tetrametylpiperidin är en hindrad bas som används för att framställa metallamidbaser och selektiv generering av silylketenacetaler. Det används vid framställning av hibarimicinon, (Z)-silylketenacetal och 4-substituerad kinazolin. Det fungerar som en prekursor till litiumtetrametylpiperidid och (2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-yl)oxylradikal.
Löslighet
Blandbar med vatten, eter, etanol och ättiksyra. Något blandbar med kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, starka syror, syraanhydrider, koldioxid och syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-66-1
Molekylformel C9H19N
Molekylvikt (g/mol) 141.258
MDL-nummer MFCD00005985
InChI-nyckel RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
PubChem CID 13035
IUPAC-namn 2,2,6,6-tetrametylpiperidin
LEDER CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Smältpunkt -59°C
Densitet 0.832
Kokpunkt 152°C to 154°C
Flampunkt 34°C (93°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 103296
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water,ether,ethanol and acetic acid. Slightly miscible with chloroform.
Formel vikt 141.26
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.