Läs mer
2,2,6,6-Tetrametylpiperidin, 98+%
Produktkod. 11462988
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462988 100 g 100g
11442988 5 g 5g
11452988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18712.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141,258 g/mol
2,2,6,6-tetrametylpiperidin är en hindrad bas som används för att framställa metallamidbaser och selektiv generering av silylketenacetaler. Det används vid framställning av hibarimicinon, (Z)-silylketenacetal och 4-substituerad kinazolin. Det fungerar som en prekursor till litiumtetrametylpiperidid och (2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-yl)oxylradikal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2,6,6-Tetrametylpiperidin är en hindrad bas som används för att framställa metallamidbaser och selektiv generering av silylketenacetaler. Det används vid framställning av hibarimicinon, (Z)-silylketenacetal och 4-substituerad kinazolin. Det fungerar som en prekursor till litiumtetrametylpiperidid och (2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-yl)oxylradikal.
Löslighet
Blandbar med vatten, eter, etanol och ättiksyra. Något blandbar med kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, starka syror, syraanhydrider, koldioxid och syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-66-1
Molekylformel C9H19N
Molekylvikt (g/mol) 141.258
MDL-nummer MFCD00005985
InChI-nyckel RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
PubChem CID 13035
IUPAC-namn 2,2,6,6-tetrametylpiperidin
LEDER CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Smältpunkt -59 °C
Densitet 0.832
Kokpunkt 152 °C till 154 °C
Flampunkt 34 °C (93 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 103296
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, eter, etanol och ättiksyra. Lätt blandbart med kloroform.
Formel vikt 141.26
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.