Läs mer
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine hydrobromide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10319500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10319500 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10319500 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301700050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine hydrobromide
Namnnotering 99%
CAS 935-21-7
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H19N·HBr
MDL-nummer MFCD00801121
Kvantitet 5 g
Synonym tp hydrobromide, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine hydrobromide, tp hbr, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-, hydrobromide, 2,2,6,6-tetramethylpiperidinehydrobromide 1:1
InChI-nyckel LJDYNBCHVRXQSR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(CCCC(N1)(C)C)C.Br
IUPAC-namn 2,2,6,6-tetramethylpiperidine;hydrobromide
Molekylvikt (g/mol) 222.17
PubChem CID 120464
Formel vikt 222.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Fluffy Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,6,6-Tetramethylpiperdine Hydrobromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.