Läs mer
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine |
| CAS | 768-66-1 |
| Smältpunkt | -59°C |
| Densitet | 0.83 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00005985 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.25 |
| Kvalitet | Research |