Läs mer
2,2,6,6-Tetrametylpiperidin, TRC
Produktkod. 30012598
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30012598 5 g
1 options
Produktkod. 30012598 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3042155G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
CAS 768-66-1
Molekylformel C9H19N
Kvantitet 5 g
Synonym 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine, NSC 102838, Norpempidine, TEMP;
InChI formel InChI=1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
LEDER CC1(C)CCCC(C)(C)N1
Molekylvikt (g/mol) 141.25
Formel vikt 141.1517