Läs mer
2-[2-(6-Bromohexyloxy)ethoxymethyl]-1,3-dichlorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-(6-Bromohexyloxy)ethoxymethyl)-1,3-dichlorobenzene |
| CAS | 503070-57-3 |
| Molekylformel | C15 H21 Br Cl2 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzene, 2-[[2-[(6-bromohexyl)oxy]ethoxy]methyl]-1,3-dichloro-, 2-[[2-[(6-Bromohexyl)oxy]ethoxy]methyl]-1,3-dichlorobenzene, 2-[2-(6-Bromohexoxy)ethoxymethyl]-1,3-dichlorobenzene, 2-[2-(6-Bromohexyloxy)ethoxymethyl]-1,3-dichlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21BrCl2O2/c16-8-3-1-2-4-9-19-10-11-20-12-13-14(17)6-5-7-15(13)18/h5-7H,1-4,8-12H2 |
| LEDER | Clc1cccc(Cl)c1COCCOCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 2-[2-(6-bromohexoxy)ethoxymethyl]-1,3-dichloro-benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.14 |
| Formel vikt | 382.0102 |