Läs mer
2-(2,6-Dichlorophenyl)acetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30968067
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30968067 25 g 25g
30952751 5 g 5g
30964805 100 g 100g
30955571 10 g 10g
30958000 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30968067 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1088125g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2,6-Dichlorophenyl)acetonitrile
CAS 3215-64-3
Molekylformel C8H5Cl2N
MDL-nummer MFCD00001901
Kvantitet 25 g
LEDER C1=CC=C(C(=C1Cl)CC#N)Cl
Molekylvikt (g/mol) 186.04
Procent renhet 98%