Learn More
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde (Diclofenac impurity), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H |
| Formel vikt | 265.0061 |