missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde |
| CAS | 22121-58-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H9 Cl2 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Diclofenac Impurity B, Diclofenac Sodium Imp. B (EP), Diclofenac Imp. B (EP), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde, Anthranilaldehyde, N-(2,6-dichlorophenyl)- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, o-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, Diclofenac Sodium Impurity B, Diclofenac Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2C=O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?