missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, LoGiCal

Produktkod. 30462856
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462856 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462856 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0006.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
CAS 27204-57-5
Analyt- eller komponentnamn (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H11 Cl2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Imp. C (EP), Diclofenac Imp. C (EP), [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Impurity C, Diclofenac Impurity C
InChI formel InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
Lösningstyp Neat
LEDER OCc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn [2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 268.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 267.0218 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.