Läs mer
2-(2,6-diklorfenyl)etanimidamidhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10355062
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10355062 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10203292 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10709225 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10355062 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB00311EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175276-76-3
Molekylformel C8H9Cl3N2
Molekylvikt (g/mol) 239.524
MDL-nummer MFCD00053014
InChI-nyckel YNPZJFKKDYCULJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,6-dichlorophenyl ethanimidamide hydrochloride, 2-2,6-dichlorophenyl acetimidamide hydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidinehydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochloride, 2,6-dichlorobenzeneethanimidamide hcl, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochlorid, 2-2,6-dichlorophenyl ethanamidine, chloride, 2-2,6-dichlorophenyl ethaneimidamide hydrochloride, 2-2,6-bis chloranyl phenyl ethanimidamide hydrochloride, benzeneethanimidamide,2,6-dichloro-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 12690064
IUPAC-namn 2-(2,6-diklorfenyl)etanimidamid;hydroklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=N)N)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2, 6-Dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3CH2C(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 10 g
Formel vikt 239.53
Procent renhet 97%