Läs mer
2-(2,6-diklorfenyl)etanimidamidhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10709225
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10709225 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10203292 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10355062 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10709225 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB00311DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 175276-76-3
Molekylformel C8H9Cl3N2
Molekylvikt (g/mol) 239.524
MDL-nummer MFCD00053014
InChI-nyckel YNPZJFKKDYCULJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,6-dichlorophenyl ethanimidamide hydrochloride, 2-2,6-dichlorophenyl acetimidamide hydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidinehydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochloride, 2,6-dichlorobenzeneethanimidamide hcl, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochlorid, 2-2,6-dichlorophenyl ethanamidine, chloride, 2-2,6-dichlorophenyl ethaneimidamide hydrochloride, 2-2,6-bis chloranyl phenyl ethanimidamide hydrochloride, benzeneethanimidamide,2,6-dichloro-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 12690064
IUPAC-namn 2-(2,6-diklorfenyl)etanimidamid;hydroklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=N)N)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2, 6-Dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3CH2C(=NH)NH2·HCl
Kvantitet 5 g
Formel vikt 239.53
Procent renhet 97%