Läs mer
2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid, LoGiCal
Produktkod. 30459289
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459289 10 mg
1 options
Produktkod. 30459289 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0006.12
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
CAS 13625-57-5
Analyt- eller komponentnamn 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H9 Cl2 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl2NO2/c14-9-5-3-6-10(15)12(9)16-11-7-2-1-4-8(11)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
Lösningstyp Neat
LEDER OC(=O)c1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn 2-(2,6-dichloroanilino)benzoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 282.12
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 281.001 g/mol