Läs mer
2-(2,6-Dimethyl-3-hydroxyphenyl)-3-oxo-2-azaindolizidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,6-Dimethyl-3-hydroxyphenyl)-3-oxo-2-azaindolizidine |
| CAS | 1796881-08-7 |
| Molekylformel | C15 H20 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-(2,6-Dimethyl-3-hydroxyphenyl)-3-oxo-1,8-diazabicyclo[4.3.0]nonane, 2-(2,6-Dimethyl-3-hydroxyphenyl)-3-oxo-octahydro-imidazo[1,5-a]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O2/c1-10-6-7-13(18)11(2)14(10)17-9-16-8-4-3-5-12(16)15(17)19/h6-7,12,18H,3-5,8-9H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(O)c(C)c1N2CN3CCCCC3C2=O |
| IUPAC-namn | 2-(3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-3,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo[1,5-a]pyridin-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.332 |
| Formel vikt | 260.152 |