Läs mer
[2-[(2,6-dimetylfenyl)amino]-2-oxoetyl]karbaminsyra-d6 1,1-dimetyletylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid-d6 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Molekylformel | C20 H16 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16O/c21-19-13-11-18(12-14-19)20(17-9-5-2-6-10-17)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-15,21H/b20-15- |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)\C(=C/c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-[(Z)-1,2-difenyletenyl]fenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.34 |
| Formel vikt | 272.12 |