Läs mer
[2-[(2,6-dimetylfenyl)amino]-2-oxoetyl]karbaminsyra-d6 1,1-dimetyletylester, TRC
Produktkod. 30365039
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30365039 2.5 mg 2.5mg
30350375 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30365039 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2328522.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid-d6 1,1-Dimethylethyl Ester
Molekylformel C20 H16 O
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H16O/c21-19-13-11-18(12-14-19)20(17-9-5-2-6-10-17)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-15,21H/b20-15-
LEDER Oc1ccc(cc1)\C(=C/c2ccccc2)\c3ccccc3
IUPAC-namn 4-[(Z)-1,2-difenyletenyl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 272.34
Formel vikt 272.12