Läs mer
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one, cont. up to ca 6% acetone
Produktkod. 11442387
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11442387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14254.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
2,2,6-trimetyl-1,3-dioxin-4-on används vid syntes av dihydropyrimininoner som pikomolära natriumjodid-symporterhämmare. Det används också i syntesen av resorcinolamid Hsp90-hämmare AT13387. Det används vid syntes av acetylketen genom flashpyrolys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2,6-trimetyl-1,3-dioxin-4-on används vid syntes av dihydropyrimininoner som pikomolära natriumjodid-symporterhämmare. Det används också i syntesen av resorcinolamid Hsp90-hämmare AT13387. Det används vid syntes av acetylketen genom flashpyrolys.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol. Ej blandbar i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5394-63-8
Molekylformel C7H10O3
Molekylvikt (g/mol) 142.154
MDL-nummer MFCD00040468
InChI-nyckel XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
PubChem CID 79368
IUPAC-namn 2,2,6-trimetyl-1,3-dioxin-4-on
LEDER CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
Smältpunkt 7°C
Densitet 1.094
Kokpunkt 65°C to 67°C (2 mmHg)
Flampunkt 14°C (57°F)
Anteckningar om analysprocent forts. fram till≈ 6% aceton
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2408
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform,Methanol. Not miscible in water.
Formel vikt 142.15
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.