Läs mer
2,2,6-Trimethyl-1,4-cyclohexanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,6-Trimethyl-1,4-cyclohexanedione |
| CAS | 20547-99-3 |
| Molekylformel | C9H14O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1CC(=O)CC(C)(C)C1=O |
| IUPAC-namn | 2,2,6-trimethylcyclohexane-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.21 |
| Formel vikt | 154.0994 |