Läs mer
2,2,6-trimetylcyklohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454577 1 g 1g
11464577 5 g 5g
11474577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21111.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2408-37-9 | C9H16O | 140.226 g/mol
2,2,6-trimetylcyklohexanon används som smakämne. Det används också för att framställa terpen, dvs. beta-jonon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2,6-trimetylcyklohexanon används som smakämne. Det används också för att framställa terpen, dvs. beta-jonon.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2408-37-9
Molekylformel C9H16O
Molekylvikt (g/mol) 140.226
MDL-nummer MFCD00045550
InChI-nyckel ZPVOLGVTNLDBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6-trimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl, 2,6,6-trimethylcyclohexanone, 1,1,3-trimethyl-2-cyclohexanone, +/--2,2,6-trimethylcyclohexanone, fema no. 3473, 2,6,6-trimethylcyclohexan-1-one, cistus cyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, r, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, s
PubChem CID 17000
IUPAC-namn 2,2,6-trimetylcyklohexan-1-on
LEDER CC1CCCC(C1=O)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Densitet 0.904
Kokpunkt 178°C to 179°C
Flampunkt 51°C (125°F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1905593
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 140.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.