Läs mer
2,2,6-Trimethylcyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,6-Trimethylcyclohexanone |
| CAS | 2408-37-9 |
| Molekylformel | C9H16O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1,3-Trimethyl-2-cyclohexanone, 2,2,6-Trimethylcyclohexan-1-one, 2,6,6-Trimethylcyclohexanone, NSC 401659 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O/c1-7-5-4-6-9(2,3)8(7)10/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1CCCC(C)(C)C1=O |
| IUPAC-namn | 2,2,6-trimethylcyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.22 |
| Formel vikt | 140.1201 |