missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene |
| CAS | 128055-74-3 |
| Molekylformel | C25H12Br4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene], NSC 645359 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H12Br4/c26-13-1-5-17-18-6-2-14(27)10-22(18)25(21(17)9-13)23-11-15(28)3-7-19(23)20-8-4-16(29)12-24(20)25/h1-12H |
| LEDER | Brc1ccc2c3ccc(Br)cc3C4(c5cc(Br)ccc5c6ccc(Br)cc46)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2,2',7,7'-tetrabromo-9,9'-spirobi[fluorene] |
| Molekylvikt (g/mol) | 631.98 |
| Formel vikt | 627.7673 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?