missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate, Mikromol™
Beskrivning
2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate |
| CAS | 298197-26-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H17 N5 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Acetamide, N-[9-[[2-(acetyloxy)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]-, 2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate, 2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N5O6/c1-7(20)15-13-16-11-10(12(22)17-13)14-5-18(11)6-24-9(3-19)4-23-8(2)21/h5,9,19H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,15,16,17,20,22) |
| LEDER | CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)COC(=O)C)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | [2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl] acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?