Läs mer
2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]ethyl Benzoate, Mikromol™
Beskrivning
2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]ethyl Benzoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate |
| CAS | 133186-23-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H17 N5 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]ethyl Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N5O5/c1-11(23)19-17-20-14-13(15(24)21-17)18-9-22(14)10-26-7-8-27-16(25)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9H,7-8,10H2,1H3,(H2,19,20,21,23,24) |
| LEDER | CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCOC(=O)c3ccccc3)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl benzoate |
| Visa mer |