Läs mer
2-(2-Acetylhydrazino)-7-klor-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin, Mikromol™
Beskrivning
2-(2-Acetylhydrazino)-7-klor-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine |
| CAS | 28910-89-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H15 Cl N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, Alprazolam Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23) |
| LEDER | CC(=O)NNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N'-(7-klor-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-2-yl)acetohydrazid |
| Visa mer |