Learn More
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23) |
| Formel vikt | 326.0934 |