Learn More
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine, TRC
Code produit 17971885
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
17971885 10 mg
30004678 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17971885 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA17860010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28910-89-6
Molekylformel C17 H15 Cl N4 O
Molekylvikt (g/mol) 326.78
Synonym 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
IUPAC-namn N'-(7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-yl)acetohydrazide
LEDER CC(=O)NNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
Formel vikt 326.0934