Läs mer
2-(2-Acetylhydrazino)-7-klor-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin, TRC
Produktkod. 30004678
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004678 100 mg
17971885 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004678 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA178600100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28910-89-6
Molekylformel C17 H15 Cl N4 O
Molekylvikt (g/mol) 326.78
Synonym 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
IUPAC-namn N'-(7-klor-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-2-yl)acetohydrazid
LEDER CC(=O)NNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
Formel vikt 326.0934