missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid 2-Carboxyphenyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| CAS | 85531-16-4 |
| Molekylformel | C23 H16 O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H16O8/c1-14(24)29-19-12-6-3-9-16(19)22(27)31-20-13-7-4-10-17(20)23(28)30-18-11-5-2-8-15(18)21(25)26/h2-13H,1H3,(H,25,26) |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-acetyloxybenzoyl)oxybenzoyl]oxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.37 |
| Formel vikt | 420.0845 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?