Läs mer
2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]bensoesyra (acetylsalicylsalicylsyra), Mikromol™
Produktkod. 17963616
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17963616 25 mg
17921146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17963616 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0133.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-[[2-(Acetyloxi)bensoyl]oxy]bensoesyra (acetylsalicylsalicylsylsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylsalicylsalicylic acid
CAS 530-75-6
Analyt- eller komponentnamn Acetylsalicylsalicylic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H12 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Carbasalate Imp. B (EP), 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Acetylsalicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity D, Carbasalate Calcium Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
LEDER CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O
IUPAC-namn 2-(2-acetyloxibenzoyl)oxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 300.26
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 300,0634 g/mol