Läs mer
2-[(2-Amino-3-chlorophenyl)thio]-benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2-Amino-3-chlorophenyl)thio]-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1798293-02-3 |
| Molekylformel | C14H12ClNO2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Methyl 2-((2-Amino-3-chlorophenyl)thio)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClNO2S/c1-18-14(17)9-5-2-3-7-11(9)19-12-8-4-6-10(15)13(12)16/h2-8H,16H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1Sc2cccc(Cl)c2N |
| IUPAC-namn | methyl 2-(2-amino-3-chlorophenyl)sulfanylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.77 |
| Formel vikt | 293.0277 |