missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[2-[2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propoxy]-1-hydroxypropyl]phosphonic Acid, >90%, TRC

Produktkod. 30007774
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007774 5 mg
30006762 10 mg
30007410 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007774 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6115655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1262243-11-7
Molekylformel C7 H18 N O7 P
Molekylvikt (g/mol) 259.19
Synonym Fosfomycin EP-Impurity B
IUPAC-namn [2-[2-amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propoxy]-1-hydroxypropyl]phosphonic acid
LEDER CC(OCC(N)(CO)CO)C(O)P(=O)(O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2-[2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propoxy]-1-hydroxypropyl)phosphonic Acid
Analyt- eller komponentnamn (2-[2-Amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propoxy]-1-hydroxypropyl)phosphonic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Dry Pack
InChI formel InChI=1S/C7H18NO7P/c1-5(6(11)16(12,13)14)15-4-7(8,2-9)3-10/h5-6,9-11H,2-4,8H2,1H3,(H2,12,13,14)
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 259.0821
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.