Läs mer
[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]phenyl](4-methyl-1-piperazinyl)methanone, TRC
Produktkod. 30003396
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003396 100 mg
17994905 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003396 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA603880100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65514-71-8
Molekylformel C18 H21 Cl N4 O
Molekylvikt (g/mol) 344.84
Synonym 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine, [2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]phenyl](4-methyl-1-piperazinyl)methanone
IUPAC-namn [2-(2-amino-4-chloroanilino)phenyl]-(4-methylpiperazin-1-yl)methanone
LEDER CN1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2Nc3ccc(Cl)cc3N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[2-[(2-Amino-4-chlorophenyl)amino]benzoyl]-4-methylpiperazine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN4O/c1-22-8-10-23(11-9-22)18(24)14-4-2-3-5-16(14)21-17-7-6-13(19)12-15(17)20/h2-7,12,21H,8-11,20H2,1H3
Formel vikt 344.1404