Läs mer
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)metoxi]etylacetat, Mikromol™
Beskrivning
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)metoxi]etylacetat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate |
| CAS | 102728-64-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H13 N5 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Aciclovir Imp. A (EP), Valaciclovir Hydrochloride Imp. I (EP), Valaciclovir Imp. I (EP), Acyclovir USP Related Compound A, Acyclovir USP RC A, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. I (EP), 598U75, USP Acyclovir Related Compound A, GW 338914X, Ph Eur Valaciclovir Impurity I, Ph Eur Aciclovir impurity A, Acetylacyclovir, 598U75, Acyclovir Related Compound A, Aciclovir Impurity A, Valaciclovir Hydrochloride Impurity I, Valaciclovir Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17) |
| LEDER | CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC-namn | 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)metoxi]etylacetat |
| Visa mer |