Läs mer
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate, Mikromol
Beskrivning
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate |
| CAS | 59277-91-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H15 N5 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N5O4/c16-15-18-12-11(13(21)19-15)17-8-20(12)9-23-6-7-24-14(22)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8H,6-7,9H2,(H3,16,18,19,21) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NC1=Nc2c(ncn2COCCOC(=O)c3ccccc3)C(=O)N1 |
| Visa mer |