Läs mer
2-[(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl (2S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-methylbutanoate (N-(Benzyloxycarbonylamino)valganciclovir), Mikromol™
Beskrivning
2-[(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl (2S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-methylbutanoate (N-(Benzyloxycarbonylamino)valganciclovir)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Carbobenzyloxy-L-valinyl-ganciclovir |
| CAS | 194154-40-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Carbobenzyloxy-L-valinyl-ganciclovir |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C22 H28 N6 O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N6O7/c1-13(2)16(25-22(32)34-9-14-6-4-3-5-7-14)20(31)33-10-15(8-29)35-12-28-11-24-17-18(28)26-21(23)27-19(17)30/h3-7,11,13,15-16,29H,8-10,12H2,1-2H3,(H,25,32)(H3,23,26,27,30)/t15?,16-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCC(CO)OCn2cnc3C(=O)NC(=Nc23)N |
| IUPAC-namn | [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl] (2S)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.49 |
| Visa mer |