Läs mer
2-[(2-aminoacetyl)amino]ättiksyra (diglycin; N-glycylglycin), Mikromol™
Produktkod. 30050791
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050791 100 mg
1 options
Produktkod. 30050791 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1509.020100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-[(2-aminoacetyl)amino]ättiksyra (diglycin; N-glycylglycin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Glycylglycine
CAS 556-50-3
Analyt- eller komponentnamn N-Glycylglycine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H8 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Glycylglycine, Glycine, N-glycyl- (8CI), 2-(Aminoacetamido)acetic acid, Diglycine, Diglycocoll, Gly2, Glycine dipeptide, Glycylglycine, N-Glycylglycine, NSC 49346, α-Glycylglycine, Glycine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
LEDER NCC(=O)NCC(=O)O
IUPAC-namn 2-[(2-aminoacetyl)amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 132.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 132,0535 g/mol