Läs mer
2-(2-Aminobenzoyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Aminobenzoyl)pyridine |
| CAS | 42471-56-7 |
| Molekylformel | C12 H10 N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2-Aminophenyl)-2-pyridinylmethanone, (2-Aminophenyl)pyridin-2-ylmethanone, 2-Aminophenyl 2-pyridyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(15)11-7-3-4-8-14-11/h1-8H,13H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | (2-aminophenyl)-pyridin-2-ylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vikt | 198.0793 |