Läs mer
2-(2-Aminoethoxy)anisole, TRC
Produktkod. 30323918
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30323918 100 mg
1 options
Produktkod. 30323918 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA608795100MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine
CAS 1836-62-0
Molekylformel C9 H13 N O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Ethanamine, 2-(2-methoxyphenoxy)-, Ethylamine, 2-(o-methoxyphenoxy)- (7CI,8CI), 2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethan-1-amine, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine, 2-(o-Methoxyphenoxy)ethylamine, Guaiacoxyethylamine, 2-(2-Aminoethoxy)anisole
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
LEDER COc1ccccc1OCCN
IUPAC-namn 2-(2-methoxyphenoxy)ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 167.2
Formel vikt 167.0946