Läs mer
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, 98%
Produktkod. 11379545
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379545 100 g 100g
11389545 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18897.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 929-06-6 | C4H11NO2 | 105.137 g/mol
2-(2-Aminoetoxi)etanol används huvudsakligen i stripperlösningar för applikationer inom elektronik, vid gasbehandling för att avlägsna koldioxid och vätesulfid och i kylmedel/smörjmedel för metallbearbetning. Andra tillämpningar av aminoetoxietanol (ADG) inkluderar bland annat växtskyddsmedel, ytaktiva ämnen och färgämnen. Det används också som ett selektivt lösningsmedel för återvinning av aromater från raffinaderiströmmar och vid framställning av skumstabilisatorer, vätmedel och emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-(2-Aminoetoxi)etanol används huvudsakligen i stripperlösningar för applikationer inom elektronik, vid gasbehandling för att avlägsna koldioxid och vätesulfid och i kylmedel/smörjmedel för metallbearbetning. Andra tillämpningar av aminoetoxietanol (ADG) inkluderar bland annat växtskyddsmedel, ytaktiva ämnen och färgämnen. Det används också som ett selektivt lösningsmedel för återvinning av aromater från raffinaderiströmmar och vid framställning av skumstabilisatorer, vätmedel och emulgeringsmedel.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten, alkoholer och aromatiska kolväten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Den är känslig för luft. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 929-06-6
Molekylformel C4H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 105.137
MDL-nummer MFCD00008181
InChI-nyckel GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethoxy ethanol, diglycolamine, 2-aminoethoxyethanol, ethanol, 2-2-aminoethoxy, diethylene glycol amine, 2-2-hydroxyethoxy ethylamine, diethylene glycol monoamine, 2-amino-2'-hydroxydiethyl ether, 1-amino-2-2-hydroxyethoxy ethane, 5-hydroxy-3-oxapentylamine
PubChem CID 13578
IUPAC-namn 2-(2-aminoetoxi)etanol
LEDER C(COCCO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Smältpunkt -11°C
Densitet 1.057
Kokpunkt 125°C to 131°C (23 mmHg)
Flampunkt 127°C (260°F)
Brytningsindex 1.457
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3055
Beilstein 906728
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water,alcohols and aromatic hydrocarbons.
Formel vikt 105.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.