Läs mer
2-(2-aminoetoxi)etanol, 98 %
Beskrivning
2-(2-Aminoetoxi)etanol används huvudsakligen i stripperlösningar för applikationer inom elektronik, vid gasbehandling för att avlägsna koldioxid och vätesulfid och i kylmedel/smörjmedel för metallbearbetning. Andra tillämpningar av aminoetoxietanol (ADG) inkluderar bland annat växtskyddsmedel, ytaktiva ämnen och färgämnen. Det används också som ett selektivt lösningsmedel för återvinning av aromater från raffinaderiströmmar och vid framställning av skumstabilisatorer, vätmedel och emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-(2-Aminoetoxi)etanol används huvudsakligen i stripperlösningar för applikationer inom elektronik, vid gasbehandling för att avlägsna koldioxid och vätesulfid och i kylmedel/smörjmedel för metallbearbetning. Andra tillämpningar av aminoetoxietanol (ADG) inkluderar bland annat växtskyddsmedel, ytaktiva ämnen och färgämnen. Det används också som ett selektivt lösningsmedel för återvinning av aromater från raffinaderiströmmar och vid framställning av skumstabilisatorer, vätmedel och emulgeringsmedel.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten, alkoholer och aromatiska kolväten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Den är känslig för luft. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Aminoethoxy)ethanol |
| Smältpunkt | -11 °C |
| Densitet | 1.057 |
| Kokpunkt | 125 °C till 131 °C (23 mmHg) |
| Flampunkt | 127 °C (260 °F) |
| Brytningsindex | 1.457 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN3055 |
| Beilstein | 906728 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.