Läs mer
[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid |
| CAS | 134978-97-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6H13NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid, 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic AcidNSC 626945, [2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid |
| LEDER | NCCOCCOCC(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vikt | 163.0845 |
| Procent renhet | >95 |