Läs mer
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10306834 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10306834 5 g Glass bottle 5g
10061694 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10306834 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160860050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51387-90-7
Molekylformel C7H16N2
Molekylvikt (g/mol) 128.22
MDL-nummer MFCD00003175
InChI-nyckel PNHGJPJOMCXSKN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-2-aminoethyl-1-methylpyrrolidine, 2-1-methylpyrrolidin-2-yl ethanamine, 2-pyrrolidineethanamine, 1-methyl, 2-2'-aminoethyl-1-n-methylpyrrolidine, n-methyl-2-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-methyl-2-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-1-methylpyrrolidin-2-yl ethan-1-amine, 2-1-methyl-2-pyrrolidinyl ethylamine, 1-methyl-2-pyrrolidineethanamine, 1-methylpyrrolidine-2-ethylamine
PubChem CID 98388
LEDER CN1CCCC1CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Beige to Brown
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4684
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethanamine
Formel vikt 128.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.