Läs mer
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine |
| CAS | 51387-90-7 |
| Molekylformel | C7H16N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Methyl-2-pyrrolidineethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethylamine, 2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, 2-(N-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, N-Methyl-2-(2-aminoethyl)pyrrolidine, NSC 118052 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8/h7H,2-6,8H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCCC1CCN |
| IUPAC-namn | 2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.22 |
| Formel vikt | 128.1313 |