missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine Hydrochloride (Mazindol Metabolite), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine H |
| CAS | 13473-53-5 |
| Molekylformel | C16 H15 Cl N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1H-Isoindol-1-one, 2-(2-aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), 1H-Isoindol-1-one, 2-(2-aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-, monohydrochloride (9CI), Phthalimidine, 2-(2-aminoethyl)-3-(p-chlorophenyl)-3-hydroxy-, monohydrochloride (8CI), 2-(2-Aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-isoindol-1-one hydrochloride, 2-(2-Aminoethyl)-3-(p-chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine hydrochloride, 2-(2-Aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyphthalimidine monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClN2O2.ClH/c17-12-7-5-11(6-8-12)16(21)14-4-2-1-3-13(14)15(20)19(16)10-9-18;/h1-8,21H,9-10,18H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCN1C(=O)c2ccccc2C1(O)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-(2-aminoethyl)-3-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyisoindol-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.22 |
| Formel vikt | 338.0589 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?