missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Aminoethyl)-3',6'-bis(diethylamino)spiro[isoindoline-1,9'-xanthen]-3-one (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Aminoethyl)-3',6'-bis(diethylamino)spiro[isoindoline-1,9'-xanthen]-3-one |
| CAS | 950846-89-6 |
| Molekylformel | C30H36N4O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [9H]xanthen]-3(2H)-one, Rhodamine B ethylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C30H36N4O2/c1-5-32(6-2)21-13-15-25-27(19-21)36-28-20-22(33(7-3)8-4)14-16-26(28)30(25)24-12-10-9-11-23(24)29(35)34(30)18-17-31/h9-16,19-20H,5-8,17-18,31H2,1-4H3 |
| LEDER | CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24N(CCN)C(=O)c5ccccc45)N(CC)CC)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-aminoethyl)-3',6'-bis(diethylamino)spiro[isoindole-3,9'-xanthene]-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.63 |
| Formel vikt | 484.2838 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?