Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Aminoethyl)pyridine |
| CAS | 2706-56-1 |
| Molekylformel | C7H10N2 |
| MDL-nummer | MFCD00006367 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine |
| InChI-nyckel | XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | NCCC1=CC=CC=N1 |
| IUPAC-namn | 2-(pyridin-2-yl)etan-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.17 |
| Visa mer |