Läs mer
2-[(2-aminoetyl)tio]etan-1-ol,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10501893
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10501893 1 g 1g
10702967 5 g 5g
10744393 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10501893 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01634DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 24304-84-5
Molekylformel C4H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 121.198
InChI-nyckel ZRZOERYTFAWUQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethyl thio ethanol, 2-2-aminoethyl sulfanyl ethanol, 2-2-aminoethyl thio ethan-1-ol, ethanol,2-2-aminoethyl thio, 2-2-aminoethylthio ethanol, 2-2-aminoethylthio ethan-1-ol, 5-amino-3-thiapentane-1-ol, 2-amino-2-hydroxydiethylsulfite, 2-2-aminoethylsulfanyl ethanol
PubChem CID 90457
IUPAC-namn 2-(2-aminoetylsulfanyl)etanol
LEDER C(CSCCO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
CAS Min % 90.0
Densitet 1.1200g/mL
Analysprocentintervall 90%
Linjär formel NH2CH2CH2SCH2CH2OH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 121.2
Procent renhet 90%