Läs mer
2-(2-aminoetylamino)etanol, TRC
Produktkod. 30133658
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133658 100 g
30012487 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133658 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA608990100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-41-1
Molekylformel C4 H12 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 104.1509
Synonym 2-[(2-Aminoethyl)amino]ethanol, (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, (β-Hydroxyethyl)ethylenediamine, 1-(2-Hydroxyethylamino)-2-aminoethane, 1-Aminooxyethylamine, 2-(2-Aminoethylamino)-1-ethanol, 2-(2-Hydroxyethylamino)ethylamine, 2-(2'-Aminoethylamino)ethanol, 2-[(Aminoethyl)amino]ethanol, A-EA, Amino Alcohol EA, Aminoethylethanolamine, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-diaminoethane, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-ethanediamine, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-ethylenediamine, N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(2'-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(β-Aminoethyl)ethanolamine, N-(β-Hydroxyethyl)-1,2-ethanediamine, N-(β-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-Hydroxyethyl-1,2-ethanediamine, NSC 461
IUPAC-namn 2-(2-aminoetylamino)etanol
LEDER NCCNCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
Formel vikt 104.095