Läs mer
2-(2-aminofenyl)-1H-benzimidazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole |
| CAS | 5805-39-0 |
| Molekylformel | C13H11N3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)benzenamine, 2-(o-Aminophenyl)benzimidazole, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)benzenamine, 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole, 2-(2-Aminophenyl)benzimidazole, 2-(o-Aminophenyl)benzimidazole, 2-[Benzimidazol-2-yl]benzenamine, G 620, G 620 (amine) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,14H2,(H,15,16) |
| LEDER | Nc1ccccc1c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC-namn | 2-(1H-benzimidazol-2-yl)anilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.25 |
| Formel vikt | 209.0953 |