Läs mer
2-(2-aminofenyl)-1H-benzimidazol, TRC
Produktkod. 30314391
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30314391 25 g
1 options
Produktkod. 30314391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61879025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
CAS 5805-39-0
Molekylformel C13H11N3
Kvantitet 25 g
Synonym 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)benzenamine, 2-(o-Aminophenyl)benzimidazole, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)benzenamine, 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole, 2-(2-Aminophenyl)benzimidazole, 2-(o-Aminophenyl)benzimidazole, 2-[Benzimidazol-2-yl]benzenamine, G 620, G 620 (amine)
InChI formel InChI=1S/C13H11N3/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,14H2,(H,15,16)
LEDER Nc1ccccc1c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-namn 2-(1H-benzimidazol-2-yl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 209.25
Formel vikt 209.0953